Imprimer
Bouchons en silicone
Fournisseur: HIRSCHMANN
Ratings:
Moyenne des Evaluations: 3.0 (1 Avis)
Total Evaluation: 1
Moyenne des Notes : 3.0 sur 5
Cet avis vous a-t-il aidé ? Oui Non
Oui : 0 Non : 0 
Oui, je le conseille
Merci de votre retour, les flacons fermés avec ce type de bouchons doivent être autoclavé : les bouchons sont t- ils bien hermétique à l'autoclavage, car ces milieux doivent êtres stériles ? Après autoclavages, les milieux sont utilisés en ZONE Classée : ces bouchons sont -ils percables avec un stéritest ? Merci, Dans l'attente de vous lire, Cordialement.
Réponse
de VWR France Publié 29/03/2018
Ces bouchons sont bien hermétique à l'autoclavage et sont percables avec un stéritest. N'hésitez pas à contacter le Service Technique pour plus d'informations, par téléphone : 0892 460 680 ou par email : support-technique.fr@vwr.com
8905510 8905512 8905515 8905517 8905519 8905522 8905524 8905532 8905542 8905552 8905612 8905617 8905622 8905720 8905730 8905740 8905755 8905828 8905835 8905840 8905912 8905915 8905917 8905919 8905922 8905924 8905932 8905942 8905952 8905765 8905928
391-1969EA 47.4 EUR
391-1969 391-0139 391-1957 391-0141 391-0142 391-1956 391-0143 391-1955 391-0144 391-1961 391-1954 391-0146 391-0147 391-1953 391-1952 391-1960 391-1951 391-1950 391-1949 391-1962 391-1963 391-1964 391-1965 391-1966 391-1959 391-1958 391-1967 391-1968 217-0835 HIRS8905765 HIRS8905928
Bouchons en silicone
Bouchons Bouchons en silicone
Les bouchons stériles SILICOSEN® et BIO-SILICO® sont fabriqués selon un procédé spécial et ont des pores réguliers, ce qui les rend idéaux pour la préparation et la stérilisation des milieux de culture. Les pores uniformes et la bonne perméabilité à l'air rendent les bouchons parfaitement adaptés à la culture de micro-organismes aérobies.
  • Résistant aux produits chimiques et aux températures
  • Répulsif liquide
  • Réutilisable
SILICOSEN® type T et type L : l'évaporation à faible humidité réduit la déshydratation des cultures.
SILICOSEN® type C : Excellente perméabilité et fixation sûre, grâce à la lèvre d'étanchéité. Idéalement adapté aux cultures agitées.
SILICOSEN® type S : Excellente perméabilité et adapté aux cultures de bactéries aérobies et aux cultures agitées.
BIO-SILICO® type N : Haut degré de perméabilité à l'air, similaire à celui des bouchons en coton.