Imprimer
Raccords rodés avec robinet et connecteur à olive
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
05097001 05097002 05097003 05097004 05098001 05098002 05098003 05098004
201-2131EA 49.9 EUR
201-2131 201-2134 201-1172 201-2132 201-2136 201-2135 201-2106 201-2137
Raccords rodés avec robinet et connecteur à olive
Adaptateurs Raccords rodés
En verre DURAN® transparent.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With standard ground cone, standard ground stopcock with solid glass key and a straight or right angled tubing connector. The tubing connector has an external diameter of 8 mm.