Imprimer
Vannes à manchon
Fournisseur: KARTELL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
371 374 376 379
227-4010EA 3.7 EUR
227-4010 227-4008 227-4013 227-4015
Vannes à manchon
Robinets d'arrêt
En PE-HD avec robinet en PP.
  • Bonne résistance chimique
  • Pas de lubrifiant requis
  • Bonne résistance thermique
Ces vannes à passage direct sont idéales pour réguler ou arrêter le débit de gaz et de liquides dans les raccords de tubes sous basse pression (jusqu'à 0,5 bar) ou sous vide partiel. Raccords lisses, légèrement coniques des deux côtés.