Imprimer
Robinet à trois voies, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
6470-0002 6470-0004
216-4424EA 88 EUR
216-4424 216-4425
Robinet à trois voies, Nalgene®
Robinets d'arrêt
En PP, translucide avec robinet en PTFE, blanc.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Non blocking, sealed tap, no lubricant required
Vannes en T à trois voies avec extrémités coniques.
For regulating or blocking the flow of liquids in tube connections. For tubing with internal diameter 6,4 mm to 9,5 mm.