Imprimer
Robinets, à trois voies
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
02501401 02501402 02501802 02501804 02502404 02502906 02541401 02541402 02541802 02541804 02542404 02542906
227-3231EA 53.3 EUR
227-3231 201-1035 205-2226 201-1036 205-2227 227-3235 201-1109 201-1192 201-3134 201-1037 201-3135 227-3215
Robinets, à trois voies
Robinets d'arrêt
En verre borosilicaté DURAN®, avec clé en verre solide ou PTFE
  • Clés NS remplaçables avec alésage en T
  • Dispositif de blocage à filetage
  • Taux de fuite conforme à la norme DIN 12540-1
DIN 12554