Imprimer
Robinets, unilatéraux
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
02101201 02101202 02101404 02102910 02161201 02161202 02161804 02162106 02101402 02101804 02102106 02102408 02241402 02161402 02221402 02161404
227-3130EA 32.1 EUR
227-3130 205-2221 227-3135 227-3140 201-1106 201-0494 201-3116 201-1107 227-3133 205-2223 227-3138 227-3139 201-3114 201-3136 LENZ02221402 LENZ02161404
Robinets, unilatéraux
Robinets d'arrêt
DURAN®, verre borosilicaté, avec clé en verre solide ou PTFE
  • Clés NS remplaçables avec alésage en T
  • Dispositif de blocage à filetage
  • Taux de fuite conforme à la norme DIN 12540-1
Tube droit
* with capillary side arms
** with rubber retaining device.
Certifications: DIN 12554.