Imprimer
Vannes, PRODURAN®, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
286056005 286057001 286055806 286056202 286056605 286056802 286056408 286057104
201-0012EA 86.1 EUR
201-0012 201-0023 201-0011 201-0013 201-0021 201-0022 201-1319 201-1320
Vannes, PRODURAN®, DURAN®
Robinets d'arrêt
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN®, avec axe en PTFE.
  • Disponible droite ou inclinée
  • Résistance à une température de –20 à +150 °C, résistance chimique élevée
  • Axes de valves remplaçables
Ces soupapes sont idéales pour une distribution précise et sont donc parfaites pour les équipements en verre. Soupape facile à actionner avec dispositif de sécurité qui l'empêche d'être accidentellement complètement retirée. Joint réglable.