Imprimer
Disques d'agitateurs magnétiques
Fournisseur: COWIE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
001.709 001.710 001.720 001.730
442-9832EA 3.3 EUR
442-9832 442-9833 442-9834 442-9835
Disques d'agitateurs magnétiques
Agitateurs Barreaux magnétiques
Revêtement en PTFE, noyau magnétique Alnico V puissant. Surface lisse. Conçus pour une utilisation dans des tubes.
  • Très bonne résistance aux produits chimiques
  • Thermorésistants et adaptés aux températures basses et élevées (-200 à +280 °C)