Imprimer
VWR®, Barreaux d'agitation magnétiques, recouverts de verre
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
442-0508EA 118 EUR
442-0508 442-0509 442-0510 442-0511 442-0512
VWR®, Barreaux d'agitation magnétiques, recouverts de verre
Agitateurs Barreaux magnétiques
Cylindriques, avec noyau magnétique Alnico V.
  • Surface extrêmement lisse, neutre, sans pores
  • Très bonne résistance chimique