Imprimer
VWR®, Barreaux d'agitation magnétiques, double tête
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
442-0474EA 81.1 EUR
442-0474 442-0475 442-0476 442-0477 442-0478 442-0479 442-0480 442-0481
VWR®, Barreaux d'agitation magnétiques, double tête
Agitateurs Barreaux magnétiques
Revêtement en PTFE, fort noyau magnétique Alnico V. Surface lisse. Très bon centrage, faible encombrement et turbulence élevée, même à faible vitesse. Diamètre du disque 20 mm, diamètre de la tige 8 mm.
  • Très bonne résistance chimique
  • Thermorésistants, peuvent être utilisés à des températures élevées et faibles (−200 à +280 °C)
Attention: Remarque : les revêtements en PTFE coloré ne sont pas aussi inertes que ceux en PTFE pur.