Imprimer
VWR®, Agitateurs magnétiques, dotés de croix
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
442-0411EA 20.5 EUR
442-0411 442-0412 442-0413 442-0414 442-0415 442-0416 442-0417 442-0418 442-0419 442-0420 442-0421 442-0422
VWR®, Agitateurs magnétiques, dotés de croix
Agitateurs Barreaux magnétiques
Revêtement en PTFE, fort noyau magnétique Alnico V. Surface lisse. Particulièrement adaptés aux petits récipients d'agitation, action de mélange extrêmement efficace.
  • Très bonne résistance chimique
  • Résistance thermique, peuvent être utilisés pour des applications à des températures élevées et faibles (–200 à +280 °C)