Imprimer
VWR®, Barreaux d'agitation magnétique, standard
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
442-0269EA 28.1 EUR
442-0269 442-0280 442-0270 442-0271 442-0265 442-0276 442-0266 442-0277 442-0267 442-0278 442-0279 442-0268 442-0272 442-0273 442-0262 442-0274 442-0263 442-0275 442-0264
VWR®, Barreaux d'agitation magnétique, standard
Agitateurs Barreaux magnétiques
Revêtement en PTFE, noyau Alnico V possédant une grande force magnétique. Surface lisse avec bords arrondis qui améliorent l'effet d'agitation, même à faible vitesse.
  • Très bonne résistance chimique
  • Thermorésistants, peuvent être utilisés pour des applications à des températures élevées et faibles (–200 à +280 °C)