Imprimer
VWR®, Barreaux d'agitation magnétiques, rectangulaires
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
442-0486EA 8.4 EUR
442-0486 442-0487 442-0488 442-0489
VWR®, Barreaux d'agitation magnétiques, rectangulaires
Agitateurs Barreaux magnétiques
Revêtement en PTFE, fort noyau magnétique Alnico V. Surface lisse. Pour une agitation efficace, en particulier à vitesse réduite.
  • Très bonne résistance chimique
  • Thermorésistants, peuvent être utilisés à des températures élevées et faibles (−200 à +280 °C)