Imprimer
VWR®, Barreaux d'agitation magnétique, cylindriques avec anneau central
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
442-4500EA 40.9 EUR
442-4500 442-4501 442-4502 442-4503 442-4504 442-4505 442-4506 442-4507 442-4508 442-4509 442-4510 442-4511 442-4512 442-4513 442-0256 442-0257 442-0258
VWR®, Barreaux d'agitation magnétique, cylindriques avec anneau central
Agitateurs Barreaux magnétiques
Revêtement en PTFE, fort noyau magnétique Alnico V. Surface lisse. Pour les récipients aux bases légèrement inégales.
  • Très bonne résistance chimique
  • Thermorésistant, peut être utilisé à des températures élevées et faibles (−200 à +280 °C)