Imprimer
VWR®, Barreaux d'agitation magnétique, cylindriques
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
442-4528EA 41.9 EUR
442-4528 442-0259 442-4529 442-4527 442-0260 442-4524 442-4525 442-4522 442-4523 442-0261 442-4520 442-4521 442-0295 442-4530
VWR®, Barreaux d'agitation magnétique, cylindriques
Agitateurs Barreaux magnétiques
Revêtement en PTFE, noyau magnétique Alnico V possédant une grande force magnétique. Forme cylindrique, surface lisse.
  • Très bonne résistance chimique
  • Thermorésistants, adéquats à basses et hautes températures (−200 à +280 °C)