Imprimer
Tubes-déflecteurs de Reitmer en verre borosilicaté
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
05037022 05037033 05037044
201-0343EA 97.8 EUR
201-0343 201-0344 271-2231
Tubes-déflecteurs de Reitmer en verre borosilicaté
Composants de distillation Têtes de distillation
En verre Duran® borosilicaté clair.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Dilatation thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Avec deux rodages coniques inclines sous un angle de 75°. Placé directement sur le ballon de distillation pour intercepter les gouttes.