Imprimer
Pièces de distillation, Claisen
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
05055201 05055301 05055304 05055404
271-3141EA 135 EUR
271-3141 271-3142 201-1133 271-3144
Pièces de distillation, Claisen
Composants de distillation Ponts
Verre borosilicaté transparent DURAN®
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Dilatation thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Ponts de distillation avec réfrigérant de Liebig et adaptateur de Claisen. Avec douille pour thermomètre de distillation avec longueur d'installation de 55 mm. Réfrigérant de Liebig avec sortie droite. Raccordement d'eau froide à l'aide d'olives en verre.