Imprimer
Ponts de distillation
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
05040001 05040002 05040003 05040004
201-0345EA 42.3 EUR
201-0345 201-0346 201-0347 271-3101
Ponts de distillation
Composants de distillation Ponts
DURAN®, borosilicate glass, clear.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Dilatation thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Still heads without condenser, with two vertical cones.