Imprimer
Etiquettes indicatrice de stérilisation à irradiation gamma
Fournisseur: CROSSTEX
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CPI-R01 CPI-R02 CPI-R03
489-0091EA 284 EUR
489-0091 489-0092 489-0093
Etiquettes indicatrice de stérilisation à irradiation gamma
Indicateurs de stérilisation
Les indicateurs autoadhésifs et non toxiques de processus chimiques passent du jaune au rouge en cas d'exposition à l'irradiation gamma ou de faisceau d'électrons. Les étiquettes sont recouvertes d'un agent bloquant les UV  pour les protéger de l'exposition à la lumière UV. Une irradiation de 15 kGy minimum est recommandée pour un développement suffisant des couleurs finales. Pour les niveaux de dosage supérieurs, les indicateurs d'irradiation sont plus rouges.
  • En cas d'exposition, les indicateurs imprimés (code art. 489-0093) indiquent 'ROUGE EST EXPOSE AUX RAYONS γ'.
  • Les indicateurs sont stables dans les 18 mois qui suivent leur date de fabrication lorsqu'ils sont stockés à température ambiante
Certifications: Conformes aux normes AAMI ST60 et ISO 11140-1, section 6 de la classe 1 Indicateurs de processus.