Imprimer
Rubans d'autoclave
Fournisseur: PRECISION DYNAMICS TIMEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
TSI-534-2 TSI-512-2 TSI-501-2
489-1312EA 29.5 EUR
489-1312 489-1311 489-0108
Rubans d'autoclave
Indicateurs de stérilisation
Ruban de crêpe adhésif blanc pour autoclaves standard.
  • Apparition de lignes sombres diagonales après 15 minutes d'exposition à +121 °C dans un autoclave à vapeur
  • Retrait propre de l'objet autoclavé
  • Sans latex
Retrait propre de l'objet autoclavé.