Imprimer
Set d'écriture cryogénique, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
339993 343850
811-0009EA 28.6 EUR
811-0009 811-0166
Set d'écriture cryogénique, Nunc™
Stylos Marqueurs cryogéniques
Permet d'écrire sur du matériel cryogénique, par exemple des cryotubes, cryoboîtes et cryoétiquettes. Un crayon à écriture noir, un rouge, un vert et un bleu.
  • Encre extrêmement résistante
  • Crayons à pointe fine
  • La couleur ne change pas, même à basse température