Le papier pour salle propre est conçu pour une utilisation en salle propre, dans des environnements où la prévention de la contamination chimique et particulaire est essentielle.
- Très grande résistance thermique et mécanique, pour une plus grande efficacité de photocopie et d’impression
- La technologie de liaison PE permet des niveaux de particules, de résidus non volatiles et de substances extractibles ioniques très faibles
- La technologie de découpe, d’une précision unique, garantit des dimensions uniformes et une propreté parfaite
- Le papier est nettoyé sur les deux faces avant la mise en feuille
Fabriqué en salle propre ISO classe 4 (FED-STD-209E classe 10/M2,5), nettoyé et doublement emballé en salle propre ISO classe 5 (FED-STD-209E classe 100). Le papier est utilisable dans des salles propres, de ISO classe 4 (FED-STD-209E classe 10) à ISO classe 6 (FED-STD-209E classe 1000).
Weight: 80 g/m², except 115-0156 and 115-0148 with 105 g/m²
Produced in an ISO Class 4 (FED-STD-209E Class 10/M2,5) cleanroom and cleaned and double bagged in an ISO Class 5 (FED-STD-209E Class 100/M3,5) cleanroom. Paper is suitable for use in ISO Class 4 (FED-STD-209E Class 10/M2,5) to ISO Class 6 (FED-STD-209E Class 1000/M4,5) cleanrooms.
Cdt: 250 feuilles par paquet, 10 paquets par boîte.