Imprimer
VWR®, Mini carnets de laboratoire
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
818-0100EA 29.9 EUR
818-0100 818-0101 818-0110 818-0111
VWR®, Mini carnets de laboratoire
Carnets de notes
Imitation cuir pour une utilisation dans les environnements de laboratoire. Papier d'archivage sans acide (90 g/m²). Comprend une page réservée aux directives des cahiers de laboratoire, une table des matières et une page réservée aux données de l'utilisateur. En anglais uniquement.
  • Formats petits carreaux de 5 mm ou lignes, avec date et encarts pour signature d'attestation
  • Couverture 'FLEX' avec revêtement, pour une plus grande durabilité
Format: A5 (14,8×21 cm) ou A6 (10,5×14,8 cm), 96 pages
Couleur: bleu
Tous les livres sont conformes aux directives BPL, BPF et BPC.