Imprimer
Cuillères avec manche servant de spatule pour applications chimiques
Fournisseur: BOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3421 3422 3423 3424 3425 3750 3420
231-1299EA 4.6 EUR
231-1299 231-1451 231-0240 BOCH3424 BOCH3425 231-2223 231-1298
Cuillères avec manche servant de spatule pour applications chimiques
Cuillères
En acier inoxydable ou acier inoxydable avec revêtement en PTFE. Cuillère universelle convenant à de nombreuses applications.
  • Manche plat
  • Très bonne résistance thermique, autoclavables
  • Bonne résistance aux produits chimiques
  • Nettoyage simple et rapide