Imprimer
Micro-spatules doubles
Fournisseur: BOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3340 3341 3342 3343 3344 3350 3351 3345
231-0047EA 9.2 EUR
231-0047 231-0542 231-1353 231-1354 231-1355 231-0543 231-0239 231-0561
Micro-spatules doubles
Spatules
En acier inoxydable 18/10, antimagnétiques. Spatules doubles pour une large gamme d'utilisations.
  • Une extrémité avec une micro-cuillère ou une micro-pelle et une extrémité avec une micro-spatule
  • Très bonne résistance thermique, autoclavables
  • Bonne résistance chimique
  • Rapide et facile à nettoyer