Imprimer
Sampling spoons, sterile, Sterileware®, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H369400000 H369420000 H369460000 H369440000 H369420010 H369440010 H369460010
231-0015EA 747 EUR
231-0015 231-2423 231-2425 231-0418 231-0599 231-0600 231-0638
Sampling spoons, sterile, Sterileware®, SP Bel-Art
Cuillères
En PS, blanc. Conçues pour recueillir de petits volumes d'échantillons.
  • Pour poudres, granulés et liquides
  • Leur long manche atteint facilement les zones confinées et minimise le risque de contact personnel avec le matériau échantillonné
  • Stériles et sous emballage individuel
Cdt: Emballées individuellement, lot estampillé pour un traçage précis, livrées avec un certificat de traitement pour la stérilisation.