Imprimer
Lunettes de protection contre les UV
Fournisseur: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
98-0002-01 98-0002-02
730-1033EA 45.3 EUR
730-1033 730-1034
Lunettes de protection contre les UV
Lunettes
Protection des yeux et du visage contre les ultraviolets, ondes courtes.
  • Les lunettes sont fabriquées en PC résistant aux impacts ; les verres de protection supérieur et latéral assurent une protection complète contre les UV
  • Les lunettes-masques sont fabriquées à partir d'un plastique spécial et sont équipées d'un habillage en caoutchouc souple qui s'adapte facilement sur le visage et sur la plupart des lunettes correctrices, pour permettre une aération indirecte
ANSI-Z87.1 1986
Certifications: ANSI-Z87.1 1986