Imprimer
Surlunettes, uvex overspecs
Fournisseur: UVEX
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
9161.014 9161.305
111-8050EA 17.2 EUR
111-8050 111-1651
Surlunettes, uvex overspecs
Lunettes
Les lunettes de protection (OTG) sont adaptées à de nombreuses applications et s'adaptent à la plupart des lunettes de vue. Qu'elles soient utilisées comme lunettes de visite ou comme surlunettes pour des tâches de courte durée, elles permettent une vision parfaite grâce aux grands verres panoramiques.
  • Champ de vision panoramique
  • Protection contre les impacts latéraux
  • Bonne ventilation
  • Protection frontale supérieure
Poids: 39 g
EN 166
Certifications: EN 166