Imprimer
Verres à préparation avec couvercle à bouton, rode, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
242090207 242090901 242091109 242091606 242091709 242092405 242092602 242092808 242093804 242093907 242094903 242095008 242095702 242095908
216-3331EA 85.2 EUR
216-3331 216-3332 216-3333 216-3340 216-3334 216-0285 216-3335 216-3339 SCOT242093804 216-3336 SCOT242094903 SCOT242095008 216-3337 216-3338
Verres à préparation avec couvercle à bouton, rode, DURAN®
Pots Pots de spécimens
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN® rodage standard. Forme basse.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Dilatation thermique minimale pour une grande résistance aux variations de température