Imprimer
Spatules
Fournisseur: Agencinox
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1822 1826 1869 1975
231-0000EA 148 EUR
231-0000 231-0001 231-0002 231-0003
Spatules
Spatules
Acier inoxydable 18/10, antimagnétiques, polissage électrolytique. Ces spatules universelles conviennent à de nombreuses applications.
  • Très bonne résistance chimique et thermique
  • Autoclavable