Imprimer
Doubles spatules, rondes, courbes
Fournisseur: BOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3184 3183 3186 3182 3187 3181 3185 3180
231-2180EA 4.9 EUR
231-2180 231-0613 231-1043 231-0612 231-1044 231-0611 231-0614 231-1280
Doubles spatules, rondes, courbes
Spatules
Acier inoxydable 18/10, antimagnétique. Deux extrémités petites ou larges en forme de cuillère.