Imprimer
Micro double spatulas
Fournisseur: BOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3053 3047 3046 3057
231-1278EA 46.1 EUR
231-1278 231-1274 231-1273 231-1279
Micro double spatulas
Spatules
En nickel. Ces spatules universelles conviennent à de nombreuses applications.
  • Elles possèdent une extrémité arrondie et une plate
  • Forme droite
  • Très bonne résistance thermique, autoclavables
  • Bonne résistance aux produits chimiques