Imprimer
Doubles micro-spatules
Fournisseur: RSG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
033.100 033.130 035.150 035.185 035.210 033.150 034.150 034.185 036.150 036.185 036.210 035.130 035.100 033.185 032.150 032.130 032.100 034.100 034.130 034.210 036.130
231-2231EA 28.4 EUR
231-2231 231-2232 231-2233 231-2234 231-2235 231-2236 231-2237 231-0284 231-2239 231-0287 231-2241 231-0467 231-0466 231-0462 231-0461 231-0460 231-0459 231-0463 231-0464 231-0465 231-0468
Doubles micro-spatules
Spatules
Acier inoxydable 18/10, anti-magnétiques. Spatules polyvalentes avec manche rond, une extrémité plate et une arrondie.
  • Design droit
  • Très bonne résistance thermique, autoclavables
  • Bonne résistance chimique
  • Lames très souples