Imprimer
Spatules doubles
Fournisseur: BOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3100 3102 3103 3105 3107 3104 3108 31005 31015 31025 31035 31055 31045 3101
231-1032EA 4.2 EUR
231-1032 231-1034 231-1035 231-1037 231-1038 231-1036 231-1039 231-0038 231-0039 231-0040 231-0041 231-0043 231-0042 231-1033
Spatules doubles
Spatules
En acier inoxydable 18/10, antimagnétiques. Spatule universelle pour une large gamme d'utilisations.
  • Manche rond, une extrémité plate et l'autre arrondie
  • Forme droite
  • Très bonne résistance thermique, autoclavables
  • Bonne résistance chimique