Imprimer
Spatules de pharmacien
Fournisseur: RSG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
851.130 851.100 851.075 861.075 861.100 851.150 861.150 861.130
231-0557EA 66.3 EUR
231-0557 231-0556 231-0555 231-0318 231-0319 231-0558 231-0321 231-0320
Spatules de pharmacien
Spatules
En acier chromé, durci. Lame extrêmement souple.
  • Excellent thermal resistance
  • Good chemical resistance
  • Quick and easy maintenance
  • Available with wooden handle or with dishwasher-safe plastic handle