Imprimer
Spatules-cuillères
Fournisseur: BOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3470 3471 3472 3473 3474 3475
231-0184EA 9.7 EUR
231-0184 231-0476 231-0477 231-0478 231-0479 231-0185
Spatules-cuillères
Spatules
En acier inoxydable ¹⁸/₁₀, antimagnétiques. Cuillères multifonctions pour une large gamme d'utilisations.
  • Avec manche rond
  • Très bonne résistance thermique, autoclavables
  • Bonne résistance chimique
  • Nettoyage facile et rapide