Imprimer
Drigalski spatulas
Fournisseur: RSG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
353.165 354.165 80354195
231-2185EA 12 EUR
231-2185 231-1085 231-0652
Drigalski spatulas
Spatules
En acier inoxydable 18/10, anti-magnétiques.
  • Pour les applications bactériologiques
  • Peut également être utilisée comme agitateur
  • Pour obtenir un meilleur étalement et une meilleure répartition sur les milieux de culture