Imprimer
Micro-spatules doubles
Fournisseur: RSG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
385.130 385.185 385.210 387.250 387.185 387.150 385.150
231-2261EA 26.3 EUR
231-2261 231-2262 231-2263 231-0401 231-0400 231-0399 231-0296
Micro-spatules doubles
Spatules
En acier inoxydable 18/10, anti-magnétiques. Spatule universelle pour une large gamme d'utilisations.
  • Les deux extrémités disposent d'une cuillère inclinée
  • Très bonne résistance thermique, autoclavables
  • Bonne résistance chimique
  • Rapide et facile à nettoyer