Imprimer
Microspatules cuillères
Fournisseur: RSG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
025.210 627.210 627.185 627.150 025.400 025.185 025.100 025.150 025.300
231-0446EA 37.6 EUR
231-0446 231-0471 231-0470 231-0469 231-0458 231-0191 231-0445 231-0190 231-0457
Microspatules cuillères
Spatules
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique.
  • Munis d'une microcuillère à une extrémité et d'une microspatule à l'autre
  • Très bonne résistance chimique
  • Excellente résistance thermique
  • Surface lisse pour un nettoyage rapide et aisé