Imprimer
Spatules-cuillères, forme large
Fournisseur: NICKEL ELECTRO
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2003 2004 2001 2002
231-0076EA 52 EUR
231-0076 231-0077 231-0156 231-0075
Spatules-cuillères, forme large
Spatules
Nickel pur (99,6 %).
  • Une extrémité est plate et en forme de spatule tandis que l'autre extrémité est en forme de cuillère
  • Très bonne résistance chimique
  • Très bonne résistance thermique
  • Rapide et facile à nettoyer