Imprimer
Spatules-cuillères
Fournisseur: KARTELL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
593 596
231-2414EA 37 EUR
231-2414 231-2413
Spatules-cuillères
Spatules
En polyamide, renforcé en fibre de verre, rouge.
  • Bonne résistance chimique
  • Résistance à une température maximale de +100 °C (+180 °C pour les courtes périodes)
  • Solides, souples
Certifications: DIN 12890