Imprimer
Micro-spatules doubles
Fournisseur: RSG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
373.150 374.150 376.130 376.150 376.185 376.210 374.130 373.210 377.150 374.185 375.150
231-0425EA 39.6 EUR
231-0425 231-1412 231-2321 231-2322 231-2323 231-2324 231-0427 231-0426 231-0430 231-0428 231-0429
Micro-spatules doubles
Spatules
En acier inoxydable. Micro-spatules pour poudre très souples, antimagnétiques.
  • Tige ronde. Deux extrémités de spatule: une arrondie et une plate
  • Forme droite
  • Très bonne résistance thermique, autoclavables
  • Bonne résistance chimique