Imprimer
Cuillères-spatules
Fournisseur: BOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3210 3211 3212 3213 3214 3215
231-1050EA 3.5 EUR
231-1050 231-1325 231-1328 231-1051 231-1052 231-1053
Cuillères-spatules
Spatules
En acier inoxydable antirouille. Cuillère-spatule universelle pour un grand nombre d'applications.
  • Une extrémité courbée en forme de cuillère et une extrémité spatule, manche rond
  • Très bonne résistance thermique, autoclavable
  • Bonne résistance aux produits chimiques
  • Nettoyage simple et rapide