Imprimer
Spatules de pharmacien
Fournisseur: BOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3490 3491 3492 3493 3495 3496 3497 3494
231-1072EA 10.6 EUR
231-1072 231-1073 231-1074 231-1075 231-1076 231-1077 231-1078 231-2195
Spatules de pharmacien
Spatules
Lame en acier inoxydable, avec manche en bois.
  • Lame avec une très bonne résistance à la chaleur
  • Bonne résistance chimique
  • Rapide et facile à nettoyer