Imprimer
Tamis cellulaires, Falcon®
Fournisseur: Corning
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
352340 352350 352360
734-0002EA 144 EUR
734-0002 734-0003 734-0004
Tamis cellulaires, Falcon®
Tamis cellulaires
Un moyen fiable, simple et prêt-à-l'emploi d'obtenir une suspension cellulaire plus homogène. Membrane en nylon (différentes porosités disponibles: 40, 70 ou 100 µm), permettant de nombreuses applications. Alternative plus rapide et plus facile que la filtration sur gaze pour la dissociation d'amas de cellules ou de cultures primaires.
  • Tamis en PP, avec code couleur et languette de préhension facilitant la manipulation
  • S'adaptent parfaitement aux tubes fond conique Falcon® de 50 ml ou à d'autres tubes 50 ml
  • Stérilisation aux rayons gamma et disponibles en emballage individuel
  • Design permettant la manipulation avec des pinces dans de bonnes conditions d'aseptie
Informations de commande: Packaged individually in bags.