Imprimer
VWR® Parafilm® M, Dispenser for Sealing Film
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
631-0726EA 135 EUR
631-0726
VWR® Parafilm® M, Dispenser for Sealing Film
Distributeurs de film d'étanchéité
En acrylique, pour un stockage propre et une distribution simplifiée du film Parafilm® M.
  • Pour deux rouleaux de 50 mm de large ou un rouleau de 100 mm de large
  • Lame dentelée pour une découpe aisée
  • Nettoyage facile