Imprimer
Films de scellage, auto-adhésifs, pour mesure de la luminescence
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
701372 701374
391-0701EA 58.7 EUR
391-0701 391-0702
Films de scellage, auto-adhésifs, pour mesure de la luminescence
Scellés Microplaque Sceaux
Le film réfléchissant blanc en vinyle doit être utilisé pour des mesures de la luminescence. Plage de températures : –40 °C à +80 °C.