Imprimer
Film adhésif pour PCR et feuilles
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
AB-0558 AB-0626
732-4819EA 160 EUR
732-4819 732-4838
Film adhésif pour PCR et feuilles
Scellés Microplaque Sceaux
Film polyester transparent, feuille d'aluminium. Recommandé pour PCR en association avec un thermocycleur possédant un couvercle à visser ou rabattable.
  • L'adhésif résistant empêche l'évaporation pendant le thermocyclage ou le stockage d'échantillons
  • Film transparent pour applications de fluorescence
  • Aucun résidu collant sur la plaque lorsque le joint est retiré
  • Plage de températures : pour film –20 à +120 °C ; pour feuille –80 à +150 °C