Imprimer
Films adhésifs
Fournisseur: Greiner Bio-One
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
676002_200 676001_100 676050UK 676001BE
GREI676002_200EA 86.2 EUR
GREI676002_200 736-0127 GREI676050UK GREI676001BE
Films adhésifs
Scellés Microplaque Sceaux
Ces films adhésifs proposent une alternative aux joints thermiques ou aux tapis de scellage. EASYseal™ est un film adhésif transparent destiné à couvrir les microplaques pour protéger les échantillons de l'évaporation et de la contamination. Il convient à une utilisation de routine en laboratoire, y compris aux applications ELISA. BREATHseal™ est une membrane perforable et perméable aux gaz, recouverte d'un adhésif acrylique. Elle est idéale pour protéger les cultures de bactéries, de levures et de cellules contre la contamination tout en maintenant l'oxygénation.
  • Exemptes de RNase, de DNase et d'ADN humain
  • Apyrogènes