Imprimer
Joints pour thermosoudeur automatique pour microplaque, ALPS™ 3000
Fournisseur: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
AB-3559 AB-3720 AB-3738 AB-3739 AB-3797 AB-3799
732-0842EA 1835 EUR
732-0842 732-0843 732-0844 732-0845 732-0846 732-0847
Joints pour thermosoudeur automatique pour microplaque, ALPS™ 3000
Scellés Microplaque Sceaux
Thermo-Seal
Caractéristiques: Stratifié; joint très solide pouvant uniquement être décollé à l'aide d'un décolleur de film; perforable avec une seule pointe de pipette ou une plaque Pierce; bonne résistance aux solvants; recommandé pour le DMSO
Matériau de plaque compatible: En PP
Conditions de sertissage: 1,5 à 2,5 secondes entre 165 et 170 °C
Plage d'intégrité du scellage: −80 à +120 °C
Applications: Conservation à long terme incluant notamment la conservation à basse température; transport et applications à haute température telles que PCR, y compris l'utilisation dans des thermocycleurs à bain-marie
Easy Pierce
Caractéristiques: Film; facilement perforable; joint décollable pouvant être retiré à la main; un second joint peut être appliqué sur le joint existant; recommandé pour le DMSO
Matériau de plaque compatible: En PP, PE
Conditions de sertissage: 0,5 à 3,0 secondes entre 165 et 175 °C
Plage d'intégrité du scellage: −80 à +80 °C et jusqu'à 120 °C avec thermocycleur à couvercle sous pression
Applications: Adapté pour un format à 384 puits où la perforation est utilisée pour la récupération des échantillons; un second joint peut être appliqué sur le joint existant; adapté pour PCR avec thermocycleurs à couvercle vissable
Easy Pierce 20 µm
Caractéristiques: Film fin; facilement perforable; joint décollable pouvant être retiré à la main; bonne résistance aux solvants; recommandé pour DMSO
Matériau de plaque compatible: En PP, PE
Conditions de sertissage: 0,5 à 2,0 secondes entre 165 et 175 °C
Plage d'intégrité du scellage: −80 à +80 °C et jusqu'à 120 °C avec thermocycleur à couvercle sous pression
Applications: Adapté pour un format à 384 puits où la perforation est utilisée pour la récupération des échantillons; adapté pour PCR avec thermocycleurs à couvercle vissable
Clear Seal
Caractéristiques: Polymère fin; perforale; joint décollable s'il est disposé en couche; bonne clarté optique; résistance à certains solvants
Matériau de plaque compatible: En PP, PS, PE
Conditions de sertissage: 1,5 seconde à 170 °C
Plage d'intégrité du scellage: −80 à +80 °C et jusqu'à 120 °C avec thermocycleur à couvercle sous pression
Applications: Adapté pour les applications de fluorescence et colorimétrie; adapté pour applications PCR avec thermocycleurs à couvercle chauffant vissable ou encliquetable uniquement
Clear Seal Diamond
Caractéristiques: Polymère fin; joint décollable; bonne clarté optique; résistance à certains solvants
Matériau de plaque compatible: En PP, PS, PE, COC
Conditions de sertissage: 1,5 à 3,0 secondes à 170 °C
Plage d'intégrité du scellage: −80 à +120 °C
Applications: Idéal pour les applications de fluorescence et colorimétrie; adapté pour applications PCR avec thermocycleurs à couvercle chauffant vissable ou encliquetable uniquement